EZHAWG47BW
EZ-Pak® Membrane Filter
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Sinônimo(s):
MCE Membrane, Membrane Filter, Mixed Cellulose Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Nível de qualidade
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm filter
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
After the Sample filtration the EZ-Pak® Membrane is incubated together with a selected culture media which will lead to the recovery of the targeted microorganism.
Aplicação
Características e benefícios
- Ready to use.
- Sterile.
- Continuous Base and Individually Packed.
- Higher Recoveries.
- Convenient Handling.
- Minimal Cross Contamination.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3