Key Documents
DR1122
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9)
liquid, clone 4G9, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Kruppel-like Factor 10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G9, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLF10(7071)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein.
Recognizes the ~45 kDa KLF10 protein in K562 and HeLa cells.
This Anti-KLF10 Mouse mAb (4G9) is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of KLF10.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1-110 human KLF10, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
K562 cells, HeLa cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.