Documentos Principais
DR1089
Sigma-Aldrich
Anti-NKX2-5 Mouse mAb (1E4-G5)
liquid, clone 1E4-G5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-NK2 Transcription Factor Related 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E4-G5, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NKX2-5(1482)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~25-35 kDa NKX2-5 protein.
Recognizes the ~25-35 kDa NKX2-5 protein in HeLa cells and human thyroid tissue.
This Anti-NKX2-5 Mouse mAb (1E4-G5) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of NKX2-5.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human NKX2-5 (aa 1-325), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human thyroid tissue, HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Yadava, R,S., et al. 2008. Nat. Genet.40 61.