Documentos Principais
D01074S01
Millipore
Filtro de cartucho Clarigard®
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 40 in. (100 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Clarigard Cartridge Filter 40 in. 1.0 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Clarigard®
Clarigard®
Parâmetros
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
comprimento nominal do cartucho
40 in. (100 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤40 mg
tamanho de poro
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Nota de preparo
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave ou SIP a 126 °C por 30 min
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥12 l de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas de imersão em água
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Retenção de 99,99%
  • Modo de ação: Filtração (nominal)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Indicação de uso: Redução de biocarga
  • Instruções de uso: Vide o guia do usuário dos cartuchos POLYGARD® e CLARIGARD®
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany