Key Documents
CWSS73S01
Millipore
Cartucho Milligard® 0,5/0,2 µm nominal
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Milligard®
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.9 in.
área de filtração
2.1 m2
matriz
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany