CWSS52S03
Cartucho Milligard® 0,5/0,2 µm nominal
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Sinônimo(s):
Milligard® Cartridge Filter 20 in. Code 5 0.2 µm
About This Item
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Milligard®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Milligard®
Parâmetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.9 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Diâmetro
7.1 cm (2.8 in.)
área de filtração
1.4 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤100 mg/cartridge
matriz
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificações
Nota de preparo
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3