Key Documents
CVML71TP480-P
Cartucho Durapore® 0,1 µm
About This Item
Materiais
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
área de filtração
0.69 m2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany