Documentos Principais
CTGB72TP3
Millipore
Cartucho Aerex® 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7
Sinônimo(s):
Aerex CTGB Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Aerex®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aerex®
Parâmetros
≤30 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in. (50 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
1.3 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤70 mg/cartridge
Matriz
Aerex®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type gas
ponto de bolha
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Características e benefícios
Esse produto foi qualificado para reter um desafio de aerossol do vírus Φ X174 de 10⁸ a 10¹⁰ PFU em uma taxa de fluxo de ar de 50 SCFM por cartucho de 10 polegadas após 50 ciclos de vapor no local a 145 °C.
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização a vapor & e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Qualidade
A membrana foi qualificada para reter bactérias quando desafiada por 21 dias com uma concentração mínima de aerossol de Brevundimonas diminuta de 1 x 10⁷ UFC/cm².
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana PTFE que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
200 (150 para a frente/50 reversos) Ciclos SIP de 30 min a 145 °C; SIP até 165 horas no sentido para a frente a 145 °C
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
HydroCorr: ≤0,40 ml/min por cartucho de 10 polegadas com água a 1380 mbar (20 psig)
Informações legais
AEREX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany