Documentos Principais
CP20M4S03
Millipore
Cartucho Lifegard 2,0 µm nominal
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinônimo(s):
Lifegard Cartridge Filter 4 in. 2.0 μm Code M
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Lifegard
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Lifegard
Parâmetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
4 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
4 in. (10 cm)
Diâmetro
7.4 cm (2.9 in.)
área de filtração
0.19 m2
Impurezas
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤88 mg/cartridge
matriz
Lifegard
tamanho de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code M (2-118; O-rings)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Características e benefícios
Formato: Camada simples
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização a vapor & e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Especificações
Grau do filtro: AP20
Nota de preparo
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave ou SIP a 121 °C por 30 min
Protocolo de sanitização
30 min com água quente a 80 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥5 l de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany