Documentos Principais
CP2073006
Millipore
Cartucho Lifegard 2,0 µm nominal
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Lifegard
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
área de filtração
1.38 m2
Matriz
Lifegard
tamanho de poro
2.0 μm nominal pore size
código do cartucho
Code 7
Informações legais
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany