CN1H0S402
Filtro de cartucho Polygard® CN
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Sinônimo(s):
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
tamanho de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Informações legais
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany