CGW171S48
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge
pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 25 cm (10 in.)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Polysep™
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polysep™
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
25 cm (10 in.)
área de filtração
0.42 m2
matriz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations