CBL266
Anti-Cytokeratin 1 Antibody, 10, clone LH1
clone LH1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CK1, Anti-EHK, Anti-EHK1, Anti-EPPK, Anti-K1, Anti-KRT1A, Anti-NEPPK
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LH1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT1(3848)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytokeratins
IHC formalin fixed sections, HIER (Microwave citrate buffer pH6.0) produces some staining but pretreatment with type XXIV protease (0.5mg/ml) produces best results.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2