Documentos Principais
CB1044
Sigma-Aldrich
Anti-OCLN Mouse mAb (1G7)
liquid, clone 1G7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Occludin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~55-60 kDa OCLN protein.
Recognizes the ~55-60 kDa OCLN protein in HL-60 and HeLa cells.
This Anti-OCLN Mouse mAb (1G7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of OCLN.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 423-523 human OCLN, expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HL-60 cells, HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Jhen-Hao Jhan et al.
Cancers, 14(4) (2022-02-26)
Little is known regarding the molecular characterization of upper tract urothelial carcinoma (UTUC). Novel therapeutic targets and prognostic predictors are imminent. In the present study, we aim to examine the oncogenic function and molecular mechanism of Derlin-1 in UTUC. Derlin-1