Documentos Principais
CB1042
Sigma-Aldrich
Anti-GSN Mouse mAb (3G5)
liquid, clone 3G5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Gelsolin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G5, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSN(2934)
Descrição geral
Anti-GSN, mouse monoclonal, clone 3G5, recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue. It is validated for use in ELISA, WB, and IHC (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa GSN protein.
Recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 673-783 human GSN, expressed as a GST fusion protein.
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells, Human tonsil tissue