BM-1RYSJ1
Auto2D® Glycine Type Reagent Kit
reagent kit for the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Sinônimo(s):
2D Electrophoresis, 2DE, 2DE Reagent, Glycine, Tris-Glycine, Tris-Glycine Reagent Kit
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Auto2D®
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Componentes
- Rehydration Solution Kit
- DTT Kit
- Glycine Type Equilibration Buffer
- Anode + Buffer
- Glycine Type Cathode - Buffer
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Conteúdo relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.