Documentos Principais
BI0223
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
linha de produto
Novabiochem®
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Biosynthesis Novabiochem®
Aplicação
BI0223-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (acetic anhydride) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1