Documentos Principais
BCYT1-33K-PX15
Millipore
MILLIPLEX® Esferas magnéticas de citocina/quimiocina bovina pré-misturadas 15-plex Painel 1 - Ensaio imunológico multiplex
Sinônimo(s):
Kit de ensaio de citocinas
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
bovine
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Inflamação e a resposta imune celular são essenciais para manter a homeostase. A inflamação desempenha um papel central na etiologia de muitas doenças imunologicamente relacionadas, como doenças infecciosas, respiratórias e osteoartrite, bem como doenças neurológicas, metabólicas e cardiovasculares, e até mesmo câncer. No entanto, até agora, a capacidade de medir os níveis de citocinas e quimiocinas em amostras de bovinos era limitada principalmente a ELISAs. Os pesquisadores agora podem medir vários biomarcadores de inflamação simultaneamente usando nosso Painel 1 MILLIPLEX® Bovine Cytokine/Chemokine, baseado na tecnologia Luminex® xMAP.O Painel 1 MILLIPLEX® Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Premixed 15-plex é um kit de 15 plexos a ser usado para a quantificação simultânea de todos os seguintes analitos em amostras de soro, plasma e sobrenadante de cultura de tecidos: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα e VEGF-A. O MILLIPLEX®oferece a mais ampla variedade de analitos em uma ampla gama de estados patológicos e espécies. Após um analito de interesse ter sido identificado, você pode confiar na qualidade que colocamos em cada kit para gerar resultados confiáveis. Além das características do ensaio indicadas no protocolo, outros critérios de desempenho avaliados durante o processo de validação incluem: reatividade cruzada, linearidade da diluição, estabilidade do kit e comportamento das amostras (p. ex., detectabilidade e estabilidade). Cada painel e kit atende a critérios de fabricação rigorosos para garantir a reprodutibilidade de um lote para outro.Cada painel e kit MILLIPLEX® inclui:Controles de qualidade (CQs) fornecidos para qualificar o desempenho do ensaioComparação do padrão (calibrador) e lotes de CQ com um lote de referência para garantir a consistência de um lote para outroMatriz sérica otimizada para mimetizar o ambiente nativo do analitoCoquetéis de anticorpos de detecção desenvolvidos para gerar perfis de analitos consistentes no painelO Painel MILLIPLEX® Bovine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead faz parte do sistema mais versátil disponível para pesquisa de citocinas e quimiocinas. Desde as nossas soluções de biomarcadores únicos até múltiplos, trabalhamos com você para projetar, desenvolver, validar analiticamente e formar a biblioteca mais abrangente disponível para a detecção e quantificação de proteínas.
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
O painel de citocinas multiplex com base em esferas de citocinas Bovine Cytokine/Chemokine, utilizando a tecnologia Luminex® xMAP, permite a análise simultânea de 15 biomarcadores de citocinas e quimiocinas em amostras de soro, plasma e cultura de células de bovinos.Este é um ensaio de incubação durante a noite (ou pode incubar à temperatura ambiente durante 2 horas com agitação).Pode ser utilizado um máximo de 25 μl por poço de soro ou plasma diluído 1:2. Os meios de cultura de tecidos ou outros podem ser utilizados puros ou devidamente diluídos no meio de controle.Este kit pode ser utilizado para a análise de todos os analitos do Painel 1 Bovine Cytokine/Chemokine em soro, plasma ou sobrenadante de cultura de tecidos/células/tumores.Analitos disponíveis:IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-8;IL-10;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MCP-1;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract