AP510S
Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy5 conjugate
from sheep, CY5 conjugate
Sinônimo(s):
Rabbit immunoglobulin G, Rabbit immunoglobulin gamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
CY5 conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this secondary antibody is validated (1.25 µg/mL) by indirect fluorescent labeling of H3K27me3 in NIH/3T3 following a rabbit polyclonal parimary antibody (Cat. No. 07-449) in immunocytochemistry application.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2