AP1503700
Filtro de membrana de fibra de vidro com resina aglutinante, tamanho de poro de 1,0 μm
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Agency
in accordance with ASTM® D4600
in accordance with NIOSH 2542
descrição
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 37 mm diameter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
790 μm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
Mercaptans, methyl-, ethyl-, and n-butyl-