Documentos Principais
AP1167
Sigma-Aldrich
Anti-TNS4 Mouse mAb (3B8)
liquid, clone 3B8, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CTEN, Anti-C Terminal Tensin Like Protein, Anti-Tensin 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B8, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNS4(84951)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~52 kDa TNS4 protein.
Recognizes the ~52 kDa TNS4 protein in HeLa cells.
This Anti-TNS4 Mouse mAb (3B8) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of TNS4.
Imunogênio
Full-length, recombinant human TNS4 (aa 1-481), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Sakashita, K., et al. 2008. Ann Surg Oncol.15, 2606.