ABT69
Anti-CCDC53 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
coiled-coil domain containing 53, Coiled-coil domain-containing protein 53, WASH complex subunit CCDC53
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCDC53(51019)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CCDC53 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HepG2 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1