ABT341
Anti-KLHL1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Kelch-like 1 protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLHL1(57626)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected KLHL1 in 15 µg/mL of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2