ABT318
Anti-Protocadherin 19 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protocadherin-19
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCDH19(57526)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Protocadherin 19 in human cerebral cortex tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1