Documentos Principais
ABT13
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sarcolipina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Sarcopolin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rabbit
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLN(6588)
Descrição geral
A sarcolipina (SLN) é uma proteína multidomínio contendo domínios lumenais, citoplasmáticos e transmembrana. Ela é encontrada na membrana do retículo sarcoplasmático/endoplasmático das células cardíacas e está envolvido na manutenção da homestase do cálcio subjacente à contratilidade muscular no coração. A sarcoplipina atinge estes efeitos através da sua regulação da Ca2+ ATPase do retículo sarco(endo)plasmático (SERCA2a), uma proteína de transporte de cálcio que bombeia ativamente o cálcio do citoplasma para o retículo sarcoplasmático, resultando no relaxamento dos músculos cardíacos. A sarcolipina também pode interagir com o fosfolamban e contribuir para a insuficiência cardíaca.
Imunogênio
Péptido linear conjugado com KLH correspondente à extremidade C da sarcolipina humana.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Detecta sarcolipina usando este anticorpo anti-sarcolipina validado para uso em Western Blotting.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de quadríceps de coelho.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou sacolipina em lisado de tecido de quadríceps de coelho.
Descrição-alvo
aproximadamente 6 kDa observado. Pode ser observada uma faixa não caracterizada em aproximadamente 13 kDa em alguns lisados.
forma física
Purificado por afinidade
Soro policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Tecido quadríceps Control
Rabbit
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Junaid A B Zaman et al.
International journal of cardiology, 220, 580-588 (2016-07-09)
Post-operative atrial fibrillation (POAF) is a major health economic burden. However, the precise mechanisms in POAF remain unclear. In other forms of AF, sites of high dominant frequency (DF) in sinus rhythm (SR) may harbour 'AF nests'. We studied AF
Victoria L Wyckelsma et al.
American journal of human genetics, 108(3), 446-457 (2021-02-19)
The protein α-actinin-3 expressed in fast-twitch skeletal muscle fiber is absent in 1.5 billion people worldwide due to homozygosity for a nonsense polymorphism in ACTN3 (R577X). The prevalence of the 577X allele increased as modern humans moved to colder climates
John Butler et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 26-31 (2015-02-11)
Studies in sarcolipin knockout mice have led to the suggestion that skeletal muscle sarcolipin plays a role in thermogenesis. The mechanism proposed is uncoupling of the sarcoplasmic reticulum calcium pump. However, in other work sarcolipin was not detected in mouse
Silvia Scaricamazza et al.
British journal of pharmacology, 179(8), 1732-1752 (2021-11-17)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a neurodegenerative disease characterized by the degeneration of upper and lower motor neurons, progressive wasting and paralysis of voluntary muscles and is currently incurable. Although considered to be a pure motor neuron disease, increasing evidence indicates
Mia S Geromella et al.
The Journal of biological chemistry, 298(11), 102568-102568 (2022-10-10)
Sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) uncoupling in skeletal muscle and mitochondrial uncoupling via uncoupling protein 1 (UCP1) in brown/beige adipose tissue are two mechanisms implicated in energy expenditure. Here, we investigated the effects of glycogen synthase kinase 3 (GSK3) inhibition via