ABS989
Anti-E6AP Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Ubiquitin-protein ligase E3A, E6AP ubiquitin-protein ligase, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBE3A(7337)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E6AP in HeLa cell lysate (Talis, A. L., et al. (1998). JBC. 273:6439-6445).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E6AP in HeLa cell lysate (Wynn, H. K., et al. (2000). Journal of Virology. 74(14):6408-6417).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected E6AP in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1