ABS2230
Anti-USP46
Sinônimo(s):
Deubiquitinating enzyme 46, EC:3.4.19.12, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 46, Ubiquitin thioesterase 46, Ubiquitin-specific-processing protease 46
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
calculated mol wt 42.44 kDa
observed mol wt ~42 kDa
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... USP46(64854)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from USP46 (KO) 293T cells and wild type 293T cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected USP46 in lysate from wild type 293T cells, but not in USP46 (KO) 293T cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected USP46 in Western Blotting applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected USP46 in Human kidney tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected USP46 in Immunoprecipitation applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected USP46 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Joo, et al. (2011) JBC 286(9); 7190-7201).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected USP46 in Immunocytochemistry applications (Huo Y. (2015) J. Neurochem. 134(6); 1067-1080).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1