ABS2203
Anti-UBE2A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2A, EC 2.3.2.23, E2 ubiquitin-conjugating enzyme A, RAD6 homolog A, HR6A, hHR6A, Ubiquitin carrier protein A, Ubiquitin-protein ligase A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBE2A(7319)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected UBE2A in human pancreas, human cervical cancer, and human uterus tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UBE2A in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1