ABS1668M
Anti-CHMP3
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Charged multivesicular body protein 3, Chromatin-modifying protein 3, Neuroendocrine differentiation factor, Vacuolar protein sorting-associated protein 24, hVps24
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHMP3(51652)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHMP3 in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(29):12889-94).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CHMP3 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1