ABS1591
Anti-SR-alpha Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Signal recognition particle receptor subunit alpha, Docking protein alpha, DP-alpha, SR-alpha, SRalpha
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
canine, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRPR(6734)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: An 1:5,000 dilution of a representative lot detected SR-alpha in 15 µg HeLa cell lysate (Courtesy of Dr. Christopher V. Nicchitta, Duke University Medical Center, Durham, NC).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in the Brij35-sensitive (BrS), but not in the Brij35-resistant (BrR) fraction of HeLa ER membrfane proteins (Jagannathan, S., et al. (2014). J. Biol. Chem. 2014, 289(37):25907-25924).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SRP receptor alpha subunit (SRα) in sodium cholate extract (CE) of ribosome-stripped canine pancreas rough microsome (RM) preparation (Migliaccio, G., et al. (1992). J. Cell Biol. 117(1):15-25).
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualidade
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SR-alpha in canine pancreas tissue rough microsome lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1