ABN466
Anti-NANOS2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NANOS2(339345)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected NANOS2 in human testis cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS2 in 15 µg of rat brain tissue.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2