ABN352
Anti-NENF Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NENF, Neuron derived neurotrophic factor, neudesin, CIR2, SPUF, SCIRP10
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NENF(29937)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NENF in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1