ABN257
Anti-NSG1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Neuron-specific protein family member 1, Brain neuron cytoplasmic protein 1, NSG1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NSG1(27065)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected NSG1 in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human cerebellum tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1