ABN253
Anti-PTGDS Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Prostaglandin-H2 D-isomerase, Beta-trace protein, Cerebrin-28, Glutathione-independent PGD synthase, Lipocalin-type prostaglandin-D synthase, Prostaglandin-D2 synthase, PGD2 synthase, PGDS, PGDS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGDS(5730)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected PTGDS in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human testis tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1