ABN2290
Anti-LHFPL5
Sinônimo(s):
LHFPL tetraspan subfamily member 5 protein, Lipoma HMGIC fusion partner-like 5 protein, Tetraspan membrane protein of hair cell stereocilia
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N/A, polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 24.2 kDa
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... LHFPL5(222662)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LHFPL5 in HeLa cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LHFPL5 in Western Blotting applications (Yu, Z., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(47); 29894-29903).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LHFPL5 in HEK293 cells transfected with LHFPL5 (TMHS) protein.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LHFPL5 in Immunocytochemistry applications (Yu, Z., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(47); 29894-29903).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1