ABN201
Anti-CYP24A1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
1,25-dihydroxyvitamin D(3) 24-hydroxylase, mitochondrial, 24-OHase, Vitamin D(3) 24-hydroxylase, Cytochrome P450 24A1, Cytochrome P450-CC24
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP24A1(1591)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CYP24A1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A549 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1