ABE607
Anti-APOBEC3G Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3G, APOBEC-related cytidine deaminase, APOBEC-related protein, ARCD, APOBEC-related protein 9, ARP-9, CEM-15, CEM15, Deoxycytidine deaminase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOBEC3G(60489)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected APOBEC3G in 15 µg of Caco-2 cell lysate.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2