ABE446
Anti-Monomethyl Histone H1 (Lys26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H1.3, Histone H1c, Histone H1s-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys26)
Informações sobre genes
human ... HIST1H1D(3007)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Specificity Analysis: This antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1