ABE2864M
Anti-Meis1
from rabbit
Sinônimo(s):
Homebox protein Meis1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-chip)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MEIS1(4211)
mouse ... Meis1(17268)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Meis1 in adjacent stage (St) 41 sagittal hindbrain and eye sections (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Western Blotting Analysis: A 1:800 dilution from a representative lot detected Meis1 in HEK293T cells transfectd with Meis1a (Courtesy of Dr.Valeria Azcoitia and Dr. Miguel Torres).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Meis1 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Penkov, D., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1321-33).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Meis1 in proximal, distal, and RA-treated distal blastemas (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Meis1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2