ABE262
Anti-HDAC4 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone deacetylase 4, HD4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC4(9759)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Laboratory of Dr. Edward Seto, Moffitt Cancer Center)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HDAC4 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HepG2 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1