ABE2614
Anti-ATF5
from rabbit
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, Activating transcription factor 5, Transcription factor ATFx
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
monkey, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATF5(22809)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in Western Blot applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Immunofluorescence applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in transfected Hela Cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Cos-7, Hela, and C6 cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected ATF5 in COS-7 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2