ABE217
Anti-CUX1 Antibody, a.a. 861
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CUX1(1523)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL from a representative lot detected CUX1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1