ABE1974
Anti-CHMP1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Charged multivesicular body protein 1b, CHMP1.5, Chromatin-modifying protein 1b, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-2, Vps46-2, hVps46-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 98% homology), bovine (based on 99% homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHMP1B(57132)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CHMP1B in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1