Key Documents
ABE1861
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CDK12
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cyclin-dependent kinase 12, CDC2-related protein kinase 7, Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CrkRS, hCDK12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK12(51755)
Descrição geral
Quinase 12 dependente de ciclina (EC 2.7.11.22; EC 2.7.11.23; UniProt Q9NYV4; também conhecida como proteína quinase 7 relacionada ao CDC2, quinase relacionada ao Cdc2, rica em arginina/serina, proteína quinase 7 relacionada ao ciclo de divisão celular 2, proteína quinase 12 da divisão celular, CrkRS, hCDK12) é codificada pelo gene CDK12 (também conhecido como CRK7, CRKRS, KIAA0904) ( ID do gene 51755) em humanos. A CDK12 pertence à subfamília de proteínas quinase CMGC Ser/Thr de quinases dependentes de ciclina (CDKs). Originalmente identificada e caracterizada como uma quinase do domínio C-terminal (CTD) da RNA polimerase II, a CDK12 está envolvida no processamento da extremidade 3′ dos transcritos de mRNA de MYC e c-FOS. Além disso, o complexo CDK12/CyclinK está envolvido na manutenção da estabilidade genômica por meio da regulação dos genes de resposta a danos ao DNA e como determinante da sensibilidade do inibidor PARP1/2 no tratamento do câncer. A CDK12 humana é excepcionalmente grande, com um peso molecular de ∼160 kDa (a maioria das CDKs tem cerca de 50 kDa) e contém grandes extensões N e C-terminais que flanqueiam o domínio da quinase (a.a. 727-1020). Essas extensões contêm vários trechos de sequência de baixa complexidade e domínios RS característicos de fatores de splicing e reguladores que se acredita mediarem interações proteína-proteína. Como esperado das proteínas que contêm o domínio RS, a CDK12 é encontrada em manchas nucleares que representam locais de armazenamento para fatores de splicing.
Especificidade
A sequência do imunógeno está presente em todas as isoformas com splicing da CDK12 humana, de camundongo e de rato relatadas pela UniProt (Q9NYV4, Q14AX6 e Q3MJK5).
Imunogênio
Peptídeo linear correspondente a uma sequência N-terminal da CDK12 humana.
Aplicação
Anticorpo anti-CDK12, nº de categoria ABE1861, é um anticorpo policlonal de coelho altamente específico que tem como alvo a CDK12 e foi testado em imunoprecipitação e Western blot.
Análise de Western blot: 0,2 µg/ml de um lote representativo detectou CDK12 em 45 µg de extrato nuclear de HeLa (cortesia do Dr. Arno Greenleaf, Duke University, Durham, NC, EUA).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou a CDK12 humana expressa por baculovírus em lisados de células Sf9 infectadas (Bartkowiak, B. e Greenleaf, A.L.). (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795).
Análise de Western blot: Um lote representativo detectou a CDK12 no extrato nuclear de HeLa, bem como a regulação negativa da CDK12 mediada por RNAi em células HEK293T/17 (Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Análise de imunoprecipitação: Lotes representativos imunoprecipitados de CDK12 do extrato nuclear de HeLa (Bartkowiak, B. e Greenleaf, A.L.). (2015). J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012). Genes Dev. 26(24):2690-2695).
Qualidade
Avaliada por Western blot em extratos nucleares de HeLa.
Análise de Western blot: 2,0 µg/ml deste anticorpo detectaram CDK12 em 10 µg de extrato nuclear de células HeLa.
Descrição-alvo
aproximadamente 200 kDa observado. O tamanho da banda-alvo parece maior do que os pesos moleculares calculados de 164,2/163,2/141,4 kDa (isoforma humana 1/2/3), 163,7/139,9/162,8 kDa (isoforma de rato 1/2/3) e 163,8/140,0 kDa (isoforma de rato 1/2), provavelmente devido a modificações pós-traducionais, como fosforilação. Bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1