ABE1856
Anti-CEP152 Antibody, N-Term
from rabbit
Sinônimo(s):
Centrosomal protein of 152 kDa
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEP152(22995)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CEP152 in U2OS cells transfected with myc-Plk4 and HEK293T cells transfected with Flag-Cep152-2 (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP152, N-Term in U2OS cells (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33;Greitzer-Antes, D., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 13):2914-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CEP152, N-Term in HEK293T cells transfected with Flag-Cep152-2 (Sonnen, K.F., et. al. (2013). J cell Sci. 126(Pt 14):3223-33).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CEP152 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1