ABE1852
Anti-SAP155/SF3b155 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Splicing factor 3B subunit 1, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 155 kDa subunit, SAP 155, SF3b155, Spliceosome-associated protein 155
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SF3B1(23451)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected one SAP 155/SF3b155 immunoreactive band in the spliceosomal complex A/B and two SAP 155 immunoreactive bands in the spliceosomal complex C. The additional slower migrating band in complex C represents the phosphorylated form (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated in vitro translated SAP 155/SF3b155 and co-immunoprecipitated U2 snRNP from nuclear extracts (Wang, C., et al. (1998). Genes Dev. 12(10):1409-1414).
Qualidade
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected SAP155/SF3b155 in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descrição-alvo
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1