ABE1391
Anti-Brd4 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Bromodomain-containing protein 4, Mitotic chromosome-associated protein, MCAP, Brd4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Brd4(57261)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP using chromatin from NIH3T3 cells. See Mochizuki, K., et al. (2008) and Anup, D., et al. (2009).
Immunocytochemistry: A representative lot of this antibody was reported to work in ICC. See Anup, D., et al. (2000) and Anup, D., et al. (2009).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Brd4 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
This antibody primarily detects 100 kd short form of Brd4 and to lesser extent larger 180 kD form (see Alsarraj J., et al. (2013 for additional details on performance of this antibody).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1