ABE1076
Anti-Misu/NSun2 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltransferase, Myc-induced SUN domain-containing protein, Misu, NOL1/NOP2/Sun domain family member 2, Substrate of AIM1/Aurora kinase B, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase, tRNA methyltransferase 4 homolog, hTrm4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NSUN2(54888)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Misu/NSun2 in human epidermis tissue (Fry, M., and Watt, F. M. (2006). Curr Biol. 16(10):971-981.).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Misu/NSun2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1