ABE1057
Anti-acetyl Histone H3 Antibody (Lys 64)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/I, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys 64)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Specificity Analysis: Histone peptides with various modifications were probed with acetyl Histone H3 (Lys 64) using a 1:250 dilution.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected acetyl Histone H3 (Lys 64) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1