ABD28
Anti-Rfx6 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
DNA-binding protein RFX6, Regulatory factor X 6, Regulatory factor X domain-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rfx6(320995)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Rfx6 in mouse embryo pancreas tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Mouse embryo pancreas tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1